Merck
711403
Sigma-Aldrich
4,4-二氟环己酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8F2O
CAS号:
分子量:
134.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
35-40 °C
官能基
fluoro
ketone
SMILES 字串
FC1(F)CCC(=O)CC1
InChI
1S/C6H8F2O/c7-6(8)3-1-5(9)2-4-6/h1-4H2
InChI 密鑰
NYYSPVRERVXMLJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
150.1 °F - closed cup
閃點(°C)
65.6 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)