化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.040
bp
111-110 °C/70 mmHg
密度
1.040 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
ketone
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC1CCCCC1=O
InChI
1S/C6H9FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5H,1-4H2
InChI 密鑰
VQYOFTVCYSPHPG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
160.0 °F
閃點(°C)
71.1 °C