Merck
710598
Sigma-Aldrich
5-二叔丁基膦-1-(萘-1-基)-1H-吡唑
97%
别名:
5-[Bis(1,1-dimethylethyl)phosphino]-1-(1-naphthalenyl)-1H-pyrazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H27N2P
分子量:
338.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
powder
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
127-131 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)(C)P(c1ccnn1-c2cccc3ccccc23)C(C)(C)C
InChI
1S/C21H27N2P/c1-20(2,3)24(21(4,5)6)19-14-15-22-23(19)18-13-9-11-16-10-7-8-12-17(16)18/h7-15H,1-6H3
InChI key
XJZYJFVKLNCBQF-UHFFFAOYSA-N
应用
Catalyst for amination reactions
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)