708356
别名:
4-Bromo-2-aminophenol, NSC 523846
1 of 10
Sigma-Aldrich
683302
2-氨基-4-氟苯酚
144908
2-氨基-4-甲基苯酚
722367
2-氨基-4-甲氧基苯酚
552224
2-氨基-5-氯苯酚
309877
4-溴-2-硝基苯酚
CDS020010
2-Amino-6-bromophenol
727504
4-氨基-2-碘苯酚
CBR01735
2-Amino-4,5-dimethylphenol
A71301
2-氨基苯酚
303585
2-氨基-5-硝基苯酚
100
≥94%
crystals
130-135 °C
bromo
2-8°C
Nc1cc(Br)ccc1O
1S/C6H6BrNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
JHRIPENGTGSNPJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
合成砌块_氟化合成砌块_有机合成砌块-默克生命科学
有机合成砌块_催化剂_化学试剂-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Respiratory system
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?