About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H14BrP
CAS号:
分子量:
341.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
powder
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
112-116 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
Brc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H14BrP/c19-17-13-7-8-14-18(17)20(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
XIONUQPOXCUMMB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3