Merck
696439
Sigma-Aldrich
(S)-3-哌啶甲酸乙酯
97%
别名:
(S)-(+)-哌啶-3-羧酸乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H15NO2
CAS号:
分子量:
157.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.471
密度
1.043 g/mL at 25 °C
官能团
ester
SMILES字符串
CCOC(=O)[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7/h7,9H,2-6H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
XIWBSOUNZWSFKU-ZETCQYMHSA-N
应用
Reactant for synthesis of:
  • DPP-4 inhibitors
  • JAK2 inhibitors
  • Serotonin and noradrenaline reuptake inhibitors
  • Human tryptase inhibitors
  • Anti-thrombotic nicecotamides
Reactive for oxidative C-arylation of free (NH)-heterocycles via direct (sp3) C-H bond functionalization
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
170.1 °F
闪点(°C)
76.7 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)