About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrN2
CAS号:
分子量:
197.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
表单
solid
mp
176-180 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Brc1cnc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5-1-2-9-7(5)10-4-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3