About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H19NO3
CAS号:
分子量:
201.26
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]22/D +10.0°, c = 1 in chloroform
mp
34-40 °C
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1
InChI
1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1
InChI key
UIJXHKXIOCDSEB-QMMMGPOBSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup