Merck
425842
Sigma-Aldrich
1H-咪唑-4-甲酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4N2O2
CAS号:
分子量:
112.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
98%
mp
294-295 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
OC(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-4(8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
NKWCGTOZTHZDHB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
4-咪唑羧酸(1 H -咪唑-4-羧酸,H 2 imc)是一种咪唑衍生物,含有咪唑基团和羧基。它被广泛地用于生成不同类型的配位聚合物。[1]据报道,4-咪唑羧酸的阴离子在 pH 7~10 范围内能稳定三价镧系元素的双核羟基络合物。[2]
应用
以 4-咪唑羧酸 (ICA) 为原料,合成了三苯甲基保护的 4-咪唑羧酸 (trityl-ImCOOH)。[3]
它可用于以下研究:
  • 在硫酸镧系羧酸盐的合成中,Cu (II) 离子存在下 原位 脱羧合成 [Ln (HIMC) (SO 4 ) (H 2 O)](Ln = Dy 和 Eu,HIMC = 4-咪唑羧酸)。[4]
  • 作为内标,通过绘制组胺 (HA) 和从 C3H/HeNCrj 小鼠毛发分离的几种代谢产物的峰区域比相对于 ICA 的曲线获得校准曲线。[5]
  • 在合成含咪唑 N/O 螯合配体的四核酸锰配合物中。[6]
其他说明
关于咪唑的综述,请参阅 Science of Synthesis[7]
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Francisco Aguilar-Pérez et al.
Inorganic chemistry, 45(23), 9502-9517 (2006-11-07)
The anion of 4-imidazolecarboxylic acid (HL) stabilizes hydroxo complexes of trivalent lanthanides of the type ML(OH)+ (M = La, Pr) and M2L(n)(OH)(6-n) (M = La, n = 2; M = Pr, n = 2, 3; M = Nd, Eu, Dy
Synthesis and catalytic properties of imidazole-functionalized poly (propylene imine) dendrimers.
Baker LA, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 23(5), 647-654 (2002)
Tetranuclear manganese carboxylate clusters with imidazole-carboxylate chelating ligands. X-ray crystal structure of the 4-imidazoleacetate complex.
Boskovic C, et al.
Polyhedron, 19(18), 2111-2118 (2000)
Sci. Synth., 12, 325-325 (2002)
catena-Poly [copper (I)-bis [μ-3-(1H-imidazol-2-yl) pyridine]-copper (I)-di-μ-iodido].
425842
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(9), 1288-1288 (2011)