Merck
686409
Sigma-Aldrich
2-溴-5-甲基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8BrN
CAS号:
分子量:
186.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
折射率
n20/D 1.603
密度
1.486 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(Br)c(N)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
QTAQWOXSUFGGKH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)