Merck
685445
Sigma-Aldrich
埃洛石纳米粘土
别名:
高岭土
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al2Si2O5(OH)4 · 2 H2O
CAS号:
分子量:
294.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
nanopowder
质量水平
直径× 长度
30-70 nm × 1-3 μm , nanotube
表面积
64 m2/g
颜色
75-96, Hunter Brightness
折射率
n20/D 1.54
孔径
1.26-1.34 mL/g pore volume
容量
8.0 meq/g cation exchange capacity
密度
2.53 (true specific gravity)
SMILES字符串
O.O.O[Si](O)(O[Al]=O)O[Si](O)(O)O[Al]=O
InChI
1S/2Al.H4O7Si2.2H2O.2O/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;/h;;1-2,4-5H;2*1H2;;/q2*+1;-2;;;;
InChI key
HEFIDAICLOZRRO-UHFFFAOYSA-N
一般描述
多水高岭土纳米粘土具有管状形态。多水高岭土具有较低的导电率和导热率以及较强的氢相互作用,因此,其内部羟基比表面羟基更稳定。温度接近300°C会使孔隙水流失。
与蒙脱石相似,多水高岭土由Al:Si比值为1:1的两层硅铝酸盐组成。据报道,在聚合物复合材料中加入多水高岭土纳米管时,可显著改善材料的热力性质和机械性能。
应用
多水高岭土常被用作各种纳米复合材料的增强剂,其中一些为:
等规丙烯-多水高岭土纳米复合材料。
通过无电/自催化沉积获得的合金复合材料。
聚对苯二甲酸丁二酯(PBT)复合材料。
锌-高岭土纳米管(HNT)复合涂层。
埃洛石纳米管- 羟磷灰石-透明质酸膜。
高岭土与聚酰胺、聚丙烯、聚(ε-己内酯)和氟弹性体结合。
管状形态、高长径比和低渗透性使其成为纳米复合材料的增强剂。
法律信息
购买Applied Minerals, Inc产品的客户可以在appliedminerals.com网站获得更多技术支持并购买大批量产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Effects of filler type on the nonisothermal crystallization kinetics of poly(butylene terephthalate) (PBT) composites
Oburo?lu N, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 123(1), 77-91 (2012)
Joussein E. et al.
Clay Minerals, 40, 383-383 (2005)
Electrophoretic deposition of composite halloysite nanotube?hydroxyapatite?hyaluronic acid films
Deen I and Zhitomirsky I
J. Alloy Compounds, 586(1), S531-S534 (2014)
Du M. et al.
Eur. Polymer J., 42, 1362-1362 (2006)
Fabrication and electrochemical characterization of Zn?halloysite nanotubes composite coatings
Ranganatha S and Venkatesha TV
Royal Society of Chemistry Advances, 4, 31230-21238 (2014)
商品
Halloysite Nanotubes in Nanomaterials Research. Halloysite, a naturally occurring aluminosilicate nanotube, has been undeservedly forgotten.
用于纳米材料研究的埃洛石纳米管。埃洛石是一种天然存在的硅铝酸盐纳米管,其已被人们所遗忘。
纳米粘土是层状矿物硅酸盐的纳米颗粒。蒙脱土、膨润土、埃洛石纳米粘土和有机粘土用在聚合物粘土纳米复合材料中,作为流变改性剂和药物递送载体。
Nanoclays like montmorillonite and bentonite are used in polymer-clay nanocomposites, rheology modifiers, and drug delivery carriers.
查看所有结果