主要文件
69866
Sigma-Aldrich
蒙脱土
K 10, powder
别名:
K-催化剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
pH值(酸碱度)
3-4
SMILES字符串
[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Si](=O)=O.[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2].O
InChI
1S/2Al.4O2Si.H2O.3O/c;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;1H2;;;/q2*+3;;;;;;3*-2
InChI key
GUJOJGAPFQRJSV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
蒙脱石是一种层状蒙脱石类粘土矿物(2:1层状硅酸盐)。它是一种天然丰富的材料,并可通过阳离子交换方法进行了化学修饰,以制备聚合物纳米复合材料。
应用
蒙脱石已用作:
  • 一种纳米填料,以改善聚乙烯醇(PVA)膜的机械性能,可用于包装用途。
  • 极性和非极性藻类油脂质向生物柴油转化的催化剂。
它也可用于:
  • 作为纳米填料,制备基于生物聚合物的纳米复合材料。
  • 制备Fe3+-蒙脱石,一种用于合成黄二酮衍生物的固体酸催化剂。
其他说明
固体路易斯酸催化剂
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
O. Sieskind et al.
Tetrahedron Letters, 34, 1197-1197 (1993)
Poly (vinyl alcohol): Montmorillonite: Boiled rice water (starch) blend film reinforced with silver nanoparticles; characterization and antibacterial properties.
Mathew S, et al.
Applied Clay Science, 161(1-2), 464-473 (2018)
Conversion of polar and non-polar algae oil lipids to fatty acid methyl esters with solid acid catalysts-A model compound study.
Asikainen M, et al.
Bioresource Technology, 191(1-2), 300-305 (2015)
Fe3+-montmorillonite as a cost-effective and recyclable solid acidic catalyst for the synthesis of xanthenediones.
Song G, et al.
Catalysis Communications, 8(4), 673-676 (2007)
Biopolymer chitosan/montmorillonite nanocomposites: preparation and characterization.
Wang SF, et al.
Polymer Degradation and Stability, 90(1), 123-131 (2005)