About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHZnBr
CAS号:
分子量:
188.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
浓度
0.5 M in THF
密度
0.963 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)[Zn]Br
InChI
1S/C3H7.BrH.Zn/c1-3-2;;/h3H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
IKQCKJSWVAERRG-UHFFFAOYSA-M
应用
在镍催化有机卤化物脱卤的方案中,2-丙基溴化锌溶液(0.5 M THF)被用作试剂。
法律信息
Rieke Metals, Inc.公司产品。
Rieke 是Rieke Metals, Inc.公司的注册商标。
Rieke 是Rieke Metals, Inc.公司的注册商标。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
靶器官
Central nervous system, Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-4.0 °F
闪点(°C)
-20 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Nickel-catalyzed hydrodehalogenation of aryl halides
Weidauer Maik, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 729, 53-59 (2013)