About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2ZnBr
CAS号:
分子量:
202.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.943 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)C[Zn]Br
InChI
1S/C4H9.BrH.Zn/c1-4(2)3;;/h4H,1H2,2-3H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
WYBHVVXVUCUWSE-UHFFFAOYSA-M
应用
异丁基溴化锌是有机锌化合物,可用作试剂,在钯催化的Negishi交叉偶联反应中,通过与芳基或杂芳基卤化物 反应构建碳-碳键。 也用于在镍催化剂存在的情况下,通过烯丙基羰基偶合反应,与 叔丁基异氰酸酯反应制备区域选择性不饱和酮。
法律信息
Rieke Metals, Inc.公司产品。
Rieke 是Rieke Metals, Inc.公司的注册商标。
Rieke 是Rieke Metals, Inc.公司的注册商标。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.0 °C - closed cup
其他客户在看
Palladium-Catalyzed Secondary Benzylic Imidoylative Reactions
Wang C, et al.
Organic Letters (2020)
Annexin-V stabilizes membrane defects by inducing lipid phase transition
Lin YC, et al.
Nature Communications, 11(1), 1-13 (2020)