About This Item
线性分子式:
C2H5O2CCH2CH2ZnBr
CAS号:
分子量:
246.42
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
浓度
0.5 M in THF
密度
0.972 g/mL at 25 °C
官能团
ester
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CCOC(=O)CC[Zn]Br
InChI
1S/C5H9O2.BrH.Zn/c1-3-5(6)7-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XLKAROLEWCMBDC-UHFFFAOYSA-M
应用
3-乙氧基-3-氧丙基溴化锌是用于将丙酸乙酯基团插入底物的试剂。它可用于:
- 从芳基氯化物合成γ-酮酯。
- 由1,4-二氮杂双环[2.2.2]辛烷双(二氧化硫)(DABSO)和烷基卤化物合成砜。
- 与芳基乙烯基磷酸酯偶联,以合成1,1-二取代烯烃。
法律信息
Rieke Metals, Inc.公司产品。
Rieke 是Rieke Metals, Inc.公司的注册商标。
Rieke 是Rieke Metals, Inc.公司的注册商标。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
1.4 °F - closed cup
闪点(°C)
-17.0 °C - closed cup
Synthesis of the Novel Tetrahydropyrazolo [3, 4-c] pyridin-5-one Scaffold.
Howe N J, et al.
Synlett, 26(02), 228-232 (2015)
Investigations on the Suzuki? Miyaura and Negishi Couplings with Alkenyl Phosphates: Application to the Synthesis of 1, 1-Disubstituted Alkenes.
Hansen A L, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 72(17), 6464-6472 (2007)
Synthesis of sulfones from organozinc reagents, DABSO, and alkyl halides.
Rocke B N, et al.
Organic Letters, 16(1), 154-157 (2013)