Merck
679720
Sigma-Aldrich
1-甲基咪唑-4-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N2O2
CAS号:
分子量:
126.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
248-252 °C (D)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
Cn1cnc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-2-4(5(8)9)6-3-7/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
WZTRQGJMMHMFGH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)