Merck
672718
Sigma-Aldrich
1-乙基吡咯烷
97%
别名:
N-乙基吡咯烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13N
CAS号:
分子量:
99.17
Beilstein:
102485
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96.5-103.5% (NT)
97%
SMILES字符串
CCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-2-7-5-3-4-6-7/h2-6H2,1H3
InChI key
ONQBOTKLCMXPOF-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-7.6 °F
闪点(°C)
-22 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)