About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H15NO
CAS号:
分子量:
129.20
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
98%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4713 (lit.)
沸点
110-112 °C/14 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CN1CCCC1CCO
InChI
1S/C7H15NO/c1-8-5-2-3-7(8)4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3
InChI key
FYVMBPXFPFAECB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
1-Methyl-2-pyrrolidine ethanol is an important pharmaceutical intermediate.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
183.2 °F - closed cup
闪点(°C)
84 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Hydrogenation of pyrrole derivatives I. Hydrogenations over palladium.
Mathe T and Tungler A.
Applied Catalysis A: General, 143(2), 309-316 (1996)