Merck
669911
Sigma-Aldrich
3,4-环氧-1-环己烯
≥96.0%
别名:
7-氧杂二环[4.1.0]庚-2-烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O
CAS号:
分子量:
96.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥96.0% (GC)
≥96.0%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C1CC2OC2C=C1
InChI
1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1,3,5-6H,2,4H2
InChI 密鑰
ILSLNOWZSKKNJQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
86.0 °F - closed cup
閃點(°C)
30 °C - closed cup