Merck
152544
Sigma-Aldrich
4-乙烯基-1-环己烯-1,2-环氧,异构体混合物
98%
别名:
1,2-环氧-4-乙烯基环己烷, 1-乙烯基-3,4-环氧环己烷, 3,4-环氧环己烯, 3-乙烯基-7-氧杂双环[4.1.0]庚烷, 乙烯基-3,4-环氧环己烷, 乙烯基环己烯氧化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O
CAS号:
分子量:
124.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
密度
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=CC1CCC2OC2C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-6-3-4-7-8(5-6)9-7/h2,6-8H,1,3-5H2
InChI 密鑰
SLJFKNONPLNAPF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
114.8 °F - closed cup
閃點(°C)
46 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty