方案
97%
折射率
n20/D 1.585
密度
1.095 g/mL at 25 °C
官能团
chloro
phenyl
SMILES字符串
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
InChI key
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
219.9 °F
闪点(°C)
104.4 °C