206474
别名:
(4-氯苯基)乙炔
1 of 10
Sigma-Aldrich
206504
4-乙炔基甲苯
206512
1-溴-4-苯乙炔
206490
4-乙炔基苯甲醚
117706
苯乙炔
404330
1-乙炔基-4-氟苯
519294
1-乙炔基-4-硝基苯
593001
4-叔丁基苯基乙炔
556432
4-乙炔基-α,α,α-三氟甲苯
465305
1-氯-2-乙炔基苯
630268
3-氯-1-乙炔基苯
98%
solid
45-47 °C (lit.)
chloro
Clc1ccc(cc1)C#C
1S/C8H5Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h1,3-6H
LFZJRTMTKGYJRS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
合成砌块_氟化合成砌块_有机合成砌块-默克生命科学
有机合成砌块_催化剂_化学试剂-默克生命科学
生化试剂_API和制剂_实验室化学品-默克生命科学
Danger
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
50.0 °F - closed cup
10 °C - closed cup
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 8
206539
4-乙炔基苯甲腈
519405
1-乙炔基-3-氟苯
521140
3-乙炔基甲苯
494178
1-溴-2-苯乙炔
558788
2-乙炔基甲苯
510750
1-氯-4-(苯基乙炔基)苯
592609
4-二甲基氨基苯乙炔