Merck
662720
Sigma-Aldrich
3-溴-2-甲基吡啶
97%
别名:
2-甲基-3-溴吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrN
CAS号:
分子量:
172.02
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
折射率
n20/D 1.5604
密度
1.495 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
SMILES字符串
Cc1ncccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-6(7)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3
InChI key
AIPWPTPHMIYYOX-UHFFFAOYSA-N
应用
可由过氧化物引发的 NBS 偕二溴化反应和随后的水解反应转化为对应的吡啶甲醛。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
174.0 °F - closed cup
闪点(°C)
78.9 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 46, 6033-6033 (2005)