Merck
661295
Sigma-Aldrich
4-(4-溴苯氧基)苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H4OC6H4CHO
CAS号:
分子量:
277.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
69-73 °C
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(Oc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C13H9BrO2/c14-11-3-7-13(8-4-11)16-12-5-1-10(9-15)2-6-12/h1-9H
InChI 密鑰
WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
相关类别
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)