About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrF3N
CAS号:
分子量:
225.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
97%
折射率
n20/D 1.478
沸点
84-85 °C/14 mmHg
密度
1.827 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
FC(F)(F)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-3-4(1-2-11-5)6(8,9)10/h1-3H
InChI key
WZVHLUMAQLUNTJ-UHFFFAOYSA-N
应用
在 C-3 与 LDA 发生区域选择性脱质子化反应,随后被二氧化碳捕获生成对应的烟酸。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
163.4 °F
闪点(°C)
73 °C
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Synthesis, 1619-1619 (2004)