Merck
658898
Sigma-Aldrich
Fmoc-O-叔丁基-L-酪氨酸-13C9,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C9C19H2915NO5
分子量:
469.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
方案
97% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
153-156 °C
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+10
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c]([13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)[13C](O)=O)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C28H29NO5/c1-28(2,3)34-19-14-12-18(13-15-19)16-25(26(30)31)29-27(32)33-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,29,32)(H,30,31)/t25-/m0/s1/i12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,18+1,19+1,25+1,26+1,29+1
InChI key
JAUKCFULLJFBFN-QYGFZDEWSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)