等級
anhydrous
同位素純度
≥99.6 atom % D
化驗
≥99.0%
形狀
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
技術
NMR: suitable
雜質
<10 ppm water
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
苯-d 6 (C6d6) 是氘代苯。其为无水溶剂,可最大程度降低水峰干扰。它在进行关键的空气和湿度敏感的核磁共振分析中是有用的。用瞬态全息光栅技术测量了其 Soret 系数 S (T)。报道了它的合成、 13 C NMR、IR 和 MS 谱。
應用
苯-d 6 (C6d6) 可用于以下用途:
- 同位素标记样品的合成。
- 作为 1 H 和 13 C-NMR 溶剂。
- 苯贮备液的内部校准。
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Synthesis and Spectral Analysis of Benzene-d6.
Advanced Materials Research, 1061-1062, 301-306 (2014)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)
ChemSusChem, 10(14), 2904-2913 (2017-05-17)
Anhydrous alkali sulfide (M
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)