Merck
657131
Sigma-Aldrich
双(4-溴苯基)胺
97%
别名:
4,4′-二溴二苯胺, N-苯基-4,4′-二溴苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H9Br2N
CAS号:
分子量:
327.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
105-108 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
InChI 密鑰
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)