Merck
656518
Sigma-Aldrich
2-氨甲基哌啶
97%
别名:
(RS)-1-(Piperidin-2-yl)methanamine, 2-Piperidinemethanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2
CAS号:
分子量:
114.19
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.4854
密度
0.9406 g/mL at 25 °C
官能团
amine
SMILES字符串
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
InChI key
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Reactant for reversible aminal formation
Reactant for synthesis of:
  • Annulated N-heterocyclic carbene ligands
  • M3 Muscarinic receptor antagonists
  • Selective 5-ht5A receptor antagonists
  • Ternary platinum(II) complexes
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
154.9 °F
闪点(°C)
68.3 °C
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1