Merck
561479
Sigma-Aldrich
4-氨基哌啶
别名:
4-哌啶胺, 哌啶-4-基胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H10NNH2
CAS号:
分子量:
100.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
折射率
n20/D 1.4910 (lit.)
密度
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NC1CCNCC1
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2
InChI key
BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
基因信息
应用
用于合成以下物质的反应物:
  • CDK5/P25 激酶抑制剂
  • 抗疟药
  • 选择性细胞周期蛋白依赖性激酶 4/6 抑制剂
  • IKKβ 抑制剂
  • 口服可生物利用的 P2Y12 拮抗剂可抑制血小板聚集
  • 人和鼠可溶性环氧化物水解酶抑制剂
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
114.1 °F - closed cup
闪点(°C)
45.6 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)