Merck
654515
Sigma-Aldrich
2-(甲基-13C,d3-硫代)腺嘌呤
99 atom % 13C, 98 atom % D, 97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13CC5D3H4N5S
分子量:
185.23
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
solid
mp
295-296 °C (dec.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])Sc1nc(N)c2[nH]cnc2n1
InChI
1S/C6H7N5S/c1-12-6-10-4(7)3-5(11-6)9-2-8-3/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11)/i1+1D3
InChI 密鑰
FXGXEFXCWDTSQK-KQORAOOSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)