Merck
490997
Sigma-Aldrich
尿酸-1,3-15N2
98 atom % 15N
别名:
2,6,8-三羟基嘌呤-1,3-15N2, 15N标记尿酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H415N2N2O3
CAS号:
分子量:
170.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % 15N
质量水平
方案
99% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[H][15N]1C(=O)[15NH]C(=O)C2=C1NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)/i8+1,9+1
InChI key
LEHOTFFKMJEONL-IOOOXAEESA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)