Merck
654116
Sigma-Aldrich
苯胺次磷酸盐
97%
别名:
Phenylammonium phosphinate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10NO2P
CAS号:
分子量:
159.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
方案
97%
表单
solid
mp
113-115 °C (lit.)
SMILES字符串
O[PH2]=O.Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N.H3O2P/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-3-2/h1-5H,7H2;3H2,(H,1,2)
InChI key
POIDQJVUTKVRDI-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)