Merck
653659
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(Pbf)-OH-13C6,15N4
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
别名:
L-Arginine-13C6,15N4 Na-Fmoc-Nw-Pbf derivative
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6C28H4015N4O7S
分子量:
658.70
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.13
价格与库存信息目前不能提供
同位素纯度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
质量水平
方案
97% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
质量偏移
M+10
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1c(C)c(c(C)c2CC(C)(C)Oc12)S(=O)(=O)[15NH][13C](=[15NH])[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H40N4O7S/c1-19-20(2)30(21(3)26-17-34(4,5)45-29(19)26)46(42,43)38-32(35)36-16-10-15-28(31(39)40)37-33(41)44-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,37,41)(H,39,40)(H3,35,36,38)/t28-/m0/s1/i10+1,15+1,16+1,28+1,31+1,32+1,35+1,36+1,37+1,38+1
InChI key
HNICLNKVURBTKV-NJBLHHMJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1