Merck
653632
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Boc)-OH-13C6,15N2
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 97% (CP)
别名:
L-Lysine-13C6.15N2, α-N-Fmoc, ε-N-t-Boc
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
t-Boc-15NH13CH213CH213CH213CH213CH[15NH-Fmoc]13CO2H
分子量:
476.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.13
同位素纯度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
质量水平
方案
97% (CP)
表单
solid
技术
bio NMR: suitable
mp
130-135 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
Fmoc
质量偏移
M+8
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)[15NH][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1/i8+1,9+1,14+1,15+1,22+1,23+1,27+1,28+1
InChI key
UMRUUWFGLGNQLI-OYSAUITLSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1