Merck
65133
Sigma-Aldrich
5-甲氧基-3-氧代戊酸甲酯
technical, ≥85% (GC)
别名:
5-甲氧基-3-氧正戊酸甲基酯, Nazarov 试剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O(CH2)2COCH2COOCH3
CAS号:
分子量:
160.17
Beilstein:
2042099
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
等级
technical
方案
≥85% (GC)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.44
沸点
56-57 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.10 g/mL at 20 °C (lit.)
官能团
ester
ether
ketone
SMILES字符串
COCCC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-4-3-6(8)5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OPURNNHYTATPKM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
不稳定的 3-氧-4-戊烯酸甲酯的前体,通过酸催化(如 TosOH)制得,用于环化反应。可原位制备,综述
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
219.2 °F - closed cup
闪点(°C)
104.0 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K.L. Habermas et al.
Org. React., 45, 1-1 (1994)