Merck
646369
Sigma-Aldrich
6,6-二甲基-5-亚甲基-1,3-环戊二烯
technical grade
别名:
5-(1-甲基亚乙基)-1,3-环戊二烯, 5-异亚丙基-1,3-环戊二烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10
CAS号:
分子量:
106.17
Beilstein:
1616308
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
折射率
n20/D 1.548 (lit.)
bp
76-77 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=C1/C=CC=C1
InChI
1S/C8H10/c1-7(2)8-5-3-4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChI 密鑰
WXACXMWYHXOSIX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
109.4 °F - closed cup
閃點(°C)
43 °C - closed cup