Merck
129828
Sigma-Aldrich
甲基环戊二烯二聚体
93%
别名:
3a,4,7,7a-Tetrahydrodimethyl-4,7-methano-1H-indene, Bis(methylcyclopentadiene)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H16
CAS号:
分子量:
160.26
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.6 (vs air)
蒸汽壓力
~7.5 mmHg ( 47.8 °C)
化驗
93%
形狀
liquid
包含
200 ppm p-tert.-butylcatechol as inhibitor
expl. lim.
~10 %
雜質
≤3.5% acyclic dienes
0.5% benzene
0.6% toluene
1.5% C7 cyclodienes
折射率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
密度
0.941 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1=CC2C(C1)C3CC2C(C)=C3
InChI
1S/C12H16/c1-7-3-11-9-5-8(2)10(6-9)12(11)4-7/h4-5,9-12H,3,6H2,1-2H3
InChI 密鑰
IYQYZZHQSZMZIG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
甲基环戊二烯二聚体用于研究与乙烯的结合和生物活性竞争
研究了甲基环戊二烯二聚体解离的动力学
其他說明
储存时颜色可能变深
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
閃點(°F)
closed cup
閃點(°C)
closed cup
访问文档库
Sisler EC and Wood C.
Plant Growth Regulation, 7(3), 181-191 (1988)
[Toxicity, hazard and nature of the biological action of methylcyclopentadiene dimer].
N G Ivanov et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (5)(5), 45-45 (1981-05-01)
Langer SH, et al.
Journal of Chromatography A, 122, 487-503 (1976)