Merck
609757
Sigma-Aldrich
氧化氘-18O
99 atom % D, 75 atom % 18O
别名:
氘化水-18O, 重水-d2,18O
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
D218O
CAS号:
分子量:
22.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
同位素純度
75 atom % 18O
99 atom % D
品質等級
bp
101.4 °C (lit.)
mp
3.8 °C (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][18O][2H]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+2/hD2
InChI 密鑰
XLYOFNOQVPJJNP-LAPWFLRPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)