Merck
589977
Sigma-Aldrich
硫代硫酸盐,聚合物键合型
macroporous, 16-50 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
别名:
苄基三甲基硫代硫酸铵,聚合物键合型
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
標籤範圍
1.5 mmol/g loading
粒徑
16-50 mesh
相关类别
特點和優勢
据报道,该树脂可在氧化步骤后成功猝灭 Dess-Martin 和 Grieco-Dess-Martin 高价碘化物试剂。还可用作烯丙基和苄基卤化物的清除剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Parlow, J.J. et al.
Tetrahedron, 55, 6785-6785 (1999)