Merck
549363
Sigma-Aldrich
聚合物键合型羰基咪唑
100-200 mesh, extent of labeling: 0.7-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
别名:
咪唑碳酸酯,聚合物键合于王氏树脂, 咪唑羧酸酯-王氏树脂, 王氏咪唑氨基甲酸酯树脂, 聚合物键合型 4-苄氧基苄基咪唑-1-羧酸酯, 聚合物键合型咪唑碳酸酯, 聚合物键合型活性碳酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標籤範圍
0.7-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)