Merck
574694
Sigma-Aldrich
3-羧基苯硼酸频哪醇酯
97%
别名:
3-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧杂硼烷-2-基)苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H17BO4
分子量:
248.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
206-210 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-6-9(8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)