等級
anhydrous
品質等級
同位素純度
≥99.8 atom % D
化驗
≥99.00%
形狀
liquid
技術
NMR: suitable
雜質
<10 ppm water
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯仿-d(氘代氯仿,CDCl3)是一种氘代NMR溶剂。它是一种无水溶剂,可最大限度地减少水峰的干扰。它可用于执行关键的空气和湿度敏感的NMR分析。它可以通过使用三氯苯乙酮与十二烷氧化钠反应来合成。 脉冲数对其多光子分解(MPD)的影响已有研究。 CDCl3在不同的溶剂中C-D拉伸和弯曲运动的红外光谱研究已有报道。 氯仿-d对水与活性炭相互作用的影响已有分析。 研究人员通过拉曼光谱研究了氘代氯仿的分子重新取向对压力和温度的依赖性。
應用
氯仿-d可用于合成二氯氟甲烷-d。
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)