569755
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M720
Umicore, 97%
别名:
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M72 (C627), 第二代Hoveyda-Grubbs Catalyst®, (1,3-双-(2,4,6-三甲基苯基)-2-咪唑烷亚基)二氯(邻异丙氧基苯亚甲基)合钌, Grubbs 催化剂® C627, 二氯[1,3-双(2-甲基苯基)-2-咪唑烷亚基](2-异丙氧基苯亚甲基)钌(II)
About This Item
推荐产品
质量水平
方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp
216-220 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3c(C)cc(C)cc3C)c4c(C)cc(C)cc4C
InChI
1S/C21H26N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChI key
ZRPFJAPZDXQHSM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可用作以下反应的催化剂:氟化烯烃的烯烃交叉复分解(CM), 闭环闭合复分解(RCM), 开环复分解(ROM),连续复分解反应和新形成双键后续的二羟基化反应。
了解我们复分解催化剂的更多信息
法律信息
产品许可证
该产品及其制造或使用受Umicore PMC拥有或控制的一项或多项已发布或正在申请的美国专利(和国外等同专利)权限管辖。通过Sigma-Aldrich、其关联公司或其授权分销商从Umicore PMC购买此产品,购买者将享受有限的一次性、非排他、不可转让、不可分配的许可。购买者使用此产品可能会侵犯第三方拥有或控制的专利。购买者应自行确保其使用产品未侵犯第三方专利权或超出本协议授予的许可范围。
有关产品的更多信息,请询当地Umicore PMC联系人,网址http://www.pmc.umicore.com。
相关产品
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
相关内容
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.