Merck
568228
Sigma-Aldrich
1-甲氧基-2-甲基-2-丙醇
≥99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C(CH3)(OH)CH2OCH3
CAS号:
分子量:
104.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥99%
折射率
n20/D 1.4044 (lit.)
bp
115-116 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6)4-7-3/h6H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
MXUXZWFVAPTPAG-UHFFFAOYSA-N
其他說明
需冷藏
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
82.0 °F - closed cup
閃點(°C)
27.78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)