Merck
566969
Sigma-Aldrich
6-氨基-1-甲基-5-硝基尿嘧啶
97%
别名:
6-氨基-1-甲基-5-亚硝基尿嘧啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6N4O3
CAS号:
分子量:
170.13
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
方案
97%
mp
>300 °C (lit.)
官能团
C-nitroso
nitroso
SMILES字符串
CN1C(=O)NC(=O)C(N=O)=C1N
InChI
1S/C5H6N4O3/c1-9-3(6)2(8-12)4(10)7-5(9)11/h6H2,1H3,(H,7,10,11)
InChI key
AHOWVSJPUQTRNN-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)