About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H3BrO3
CAS号:
分子量:
190.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
96%
表单
solid
mp
160-163 °C
官能团
bromo
carboxylic acid
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Brc1[o]ccc1C(=O)O
InChI
1S/C5H3BrO3/c6-4-3(5(7)8)1-2-9-4/h1-2H,(H,7,8)
InChI key
UJNWWTUUYCCIFL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3