Merck
560391
Sigma-Aldrich
PSS-三硅醇-异辛基取代
别名:
1,3,5,7,9,11,14-七-异丁基三环[7.3.3.15,11]七硅氧烷-内-3,7,14-三醇, 三硅醇异辛基-POSS®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H122O12Si7
分子量:
1184.16
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.4550 (lit.)
质量水平
溶解性
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
hexane: soluble
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[Si]21(O[Si]3(O[Si](O[Si](O2)(O[Si](O[Si](O1)(O[Si](O3)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C
InChI
1S/C56H122O12Si7/c1-50(2)36-22-15-29-43-69(57)60-72(46-32-18-25-39-53(7)8)62-70(58,44-30-16-23-37-51(3)4)64-74(48-34-20-27-41-55(11)12)65-71(59,45-31-17-24-38-52(5)6)63-73(61-69,47-33-19-26-40-54(9)10)67-75(66-72,68-74)49-35-21-28-42-56(13)14/h50-59H,15-4
InChI key
DKOTXLDMWAXTTD-UHFFFAOYSA-N
法律信息
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
154.9 °F - closed cup
闪点(°C)
68.3 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)