Key Documents
560340
Sigma-Aldrich
PSS-甲基丙烯酰取代的笼形混合物,n=8、10、12
别名:
1,3,5,7,9,11,13,15-八(丙基甲基丙烯酰)五环[9.5.1.13,9.15,15.17,13]八硅氧烷, POSS® n-笼-甲基丙烯酰取代的(n=8、10、12)混合物, 甲基丙烯酰-POSS® 笼形混合物,n=8、10、12
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.4820 (lit.)
溶解度
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
n 表示 POSS 笼形结构的顶点硅原子数。
法律資訊
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves