Merck
546569
Sigma-Aldrich
1,1-双(羟甲基)环丙烷
90%
别名:
环丙烷二甲醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCH2)2C3H4
CAS号:
分子量:
102.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
90%
折射率
n20/D 1.4700 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OCC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
InChI 密鑰
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)